Kluczowe dokumenty
CLS432130
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, green
Synonim(y):
pojemnik do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432130
Wysokość
12.1 cm
śr. górna
24.1 cm
kolor
green
Opis ogólny
Patelnie i wiaderka do lodu Corning to wielofunkcyjne patelnie i wiaderka, które stanowią doskonałą nietoksyczną alternatywę dla konwencjonalnych patelni do lodu. Tworzywo EVA ma niewielki lub żaden zapach, jest obojętne i wykorzystywane w zastosowaniach inżynierii biomedycznej, takich jak urządzenia do podawania leków. Wielofunkcyjne pojemniki są wysoce izolacyjne, można je sztaplować, są nietłukące, lekkie i szczelne. Pojemniki nie "pocą się" ani nie odkształcają i mają teksturowane wykończenie na spodzie, aby zapobiec ślizganiu się na blacie. Idealne do stosowania z lodem, suchym lodem (-78?), ciekłym azotem (-196?), alkoholem lub solą fizjologiczną lub ciepłymi roztworami (+93°C). Dostępny w pięciu rozmiarach i siedmiu żywych kolorach. Można go czyścić wodą z mydłem, 10% wybielaczem lub 70% alkoholem.
  • Nietoksyczne, nadające się do recyklingu pojemniki z pianki z octanu etylowinylu (EVA) do użytku z lodem, suchym lodem, ciekłym azotem i zawiesinami alkoholu.
  • Nie pocą się, nie przeciekają i nie ślizgają się na stole.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)