CLS431421
Corning® cryogenic vial with washer
white cap, sterile
Synonim(y):
kriofiole
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
white cap
opis
internal thread, self-standing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431421
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
śr. korka
0.47 in.
pojemność
2 mL
śr. zewn. probówki
0.50 in.
kolor
natural
dopasowywanie
cap (Internal Thread)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Odporność na temperatury do -196 °C
- Silikonowa podkładka zapewnia bezpieczne uszczelnienie
- Specjalna konstrukcja podstawy umożliwia zablokowanie fiolek w stojaku kriogenicznym i tacy w celu obsługi jedną ręką
- Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma
- Certyfikowany niepirogenny i wolny od DNazy/RNazy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431421-50EA | 4061833885291 |
CLS431421-500EA | 4061833885284 |