CLS431355
Stojak do wirówki piankowej 1240, 15 ml
Synonim(y):
Wirówka Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.14
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431355
dostępność
available only in South Korea
Opis ogólny
Stojak wirówkowy 1240 z rozszerzaną pianką mieści 50 plastikowych probówek wirówkowych z dnem stożkowym o pojemności 15 ml każda.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)