CLS3859BC
Corning® 1536 well plate, with generic barcode
black polystyrene plate, sterile, lid
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 1536
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polystyrene plate
polystyrene plate
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 10
case of 50
maksymalna pojemność
12.5 μL
rozmiar
1536 wells
pojemność robocza
8 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Etykiety z kodami kreskowymi Corning zostały przetestowane pod kątem optymalnej czytelności, odporności chemicznej i zmienności temperatury.
- Odporność na powszechnie stosowane odczynniki laboratoryjne (100% DMSO, metanol, etanol, octan etylu, chlorek metylenu, izopropanol, acetronitryl, etanol/woda/TFA, wodorotlenek sodu, kwas solny).
- Odporność na temperatury w zakresie od -80ºC do +52ºC
Szczegóły techniczne
- Specyfikacje etykiet z kodami kreskowymi
- Rozmiar etykiety 2,75" x 0,25"
- Kod 128
- Kod 3 z 9
- Wąski element kreskowy 10 mil (wymiar x = 0,010")
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
- 2.8 mm distance between well bottoms to plate bottom
- Suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface
Microplate Features
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Superior flatness -minimizes variability within a plate and between plates
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
- Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic in nature and binds biomolecules through passive interactions.
- Suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface (binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²)
- Working volume of up to 10 μL
Bar Code Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
- Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
- Bar Code labeling specifications
- 2.75" x 0.25" label size
- Code 128
- Code 3 of 9
- 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)