Key Documents
CLS3833
Corning® CellBIND® 1536 well microplates
black, clear bottom, low base, smooth top, w/o lid, sterile
Synonim(y):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
clear wells
polystyrene plate
square wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
black, clear bottom
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3833
rozmiar
1536 wells
pojemność dołka
12.5 μL
pojemność robocza dołka
1-8 μL
kolor
black
Informacje prawne
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.