Key Documents
CLS7246
Corning® non-treated 1536 well microplates
black, high base, w/o lid, non-sterile
Synonim(y):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
black
polystyrene plate
square wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7246
rozmiar
1536 wells
pojemność dołka
12.5 μL
pojemność robocza dołka
1-8 μL
kolor
black
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.