CLS3829
Corning® multicoated microplates
well size 1536, black polystyrene (low base), flat bottom wells clear, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
3829, wielopowłokowy
About This Item
flat bottom wells clear
square wells
Polecane produkty
Materiały
black polystyrene (low base)
flat bottom wells clear
square wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 3829
rozmiar dołka
1536
pojemność dołka
12.5 μL
pojemność robocza dołka
up to 8 μL
Opis ogólny
- Brak logo lub napisów dla lepszego zgrzewania i łatwej obsługi płynów
- Niska podstawa zaprojektowana dla optymalnej czułości dolnego czytnika
- Doskonały zakres dynamiki sygnału dzięki niskiej fluorescencji tła i zwiększonej intensywności sygnału
- Doskonała płaskość minimalizuje zmienność w obrębie płytki i między płytkami
- Studzienki z płaskim dnem są kompatybilne z automatycznymi dozownikami
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)