Kluczowe dokumenty
CLS3572
Corning® 384 well microplate, low flange
white polystyrene, square, non-sterile, lid: no, pack of 50
Synonim(y):
384-dołkowe mikropłytki, 384-dołkowe płytki do hodowli tkankowej, Płytki 384-dołkowe, Płytki do mikromiareczkowania z 384 dołkami, Płytki o małej objętości z 384 dołkami, Płytki wielodołkowe 384
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
flat wells
polystyrene
square
white bottom
white polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3572
maksymalna pojemność
112 μL
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
112 μL
pojemność robocza dołka
20-80 μL
pojemność robocza
80 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® 384 well microplate, low flange is suitable for immobilization of large molecules
  • Untreated white wall plates with minimal well-to-well crosstalk during luminescent assays
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
  • Standard microplate footprint and dimensions
  • Medium binding polystyrene hydrophobic surface enables biomolecules binding through passive interactions
  • Ideal for sensitive assays and plate readers
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)