Kluczowe dokumenty
CLS356539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
opakowanie
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
producent / nazwa handlowa
Corning 356539
pojemność
175 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1