Kluczowe dokumenty
CLS354578
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Synonim(y):
Control Inserts
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiały
PET plate
opakowanie
plate of 24 wells (2 packs of 12)
producent / nazwa handlowa
Corning 354578
rozmiar
24 well
wielkość porów
8.0 μm pore size
Opis ogólny
Wkłady kontrolne 1240 BioCoat z membraną poliestrową (PET) o porach 8,0 µm w dwóch 24-dołkowych płytkach, opakowanie 12 sztuk, 24 sztuki w kartonie
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3545784065269334897