CLS354474
Corning® BioCoat™ 24 well plates
1.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Corning® BioCoat™ Fibrillar Collagen Inserts, pore size 1.0 μm, PET, size 24 well
Materiały
PET
opakowanie
pkg of 24 ea (2 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354474
rozmiar
24 well
wielkość porów
1.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)