Key Documents
CLS354456
Corning® BioCoat Collagen I Culture Dish
diam. 35 mm
Synonim(y):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 20 ea (1 pack )
producent / nazwa handlowa
Corning 354456
Średnica
35 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1