CLS354429
Corning® BioCoat™ Collagen IV Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 354429
rozmiar
96 well
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354429 | 4065270188670 |