Kluczowe dokumenty
14-746M-M
Sigma-Aldrich
Białko Src (1-530), aktywne, 250 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Src, amino acids 1-530, expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 61.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu GenBank
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany ludzki Src, aminokwasy 1-530, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Zmutowana forma Src (Src, 1-530) została zidentyfikowana w przypadkach zaawansowanego raka jelita grubego. Ta skracająca mutacja generuje otwartą aktywną formę Src, którą uznano za transformującą, nowotworową i promującą przerzuty.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Src
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-746) i luzem (nr kat. 14-746-K).
Postać fizyczna
50mM Tris-HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Zamrożony roztwór
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2