Kluczowe dokumenty
CLS353503
Corning® Falcon® Permeable Support Companion Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Synonim(y):
Permeable Support Companion Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
sterylność
sterile
Właściwości
lid
wells 12
opakowanie
case of 50 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353503
rozmiar
12 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
8672 12-dołkowa, przepuszczalna płytka towarzysząca z pokrywką, do hodowli tkankowych, polistyrenowa, sterylna, pakowana pojedynczo, 50 sztuk w kartonie
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)