CLS353102
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 1.0µm Transparent PET Membrane, sterile
Synonim(y):
Permeable Support
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
with 1.0µm Transparent PET Membrane
opakowanie
case of 48 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353102
kompatybilność
for use with 6 Well Plate
Opis ogólny
8672 Przepuszczalny wspornik do płytki 6-dołkowej z przezroczystą membraną poliestrową (PET) 1,0 µm, sterylny, 1/opakowanie, 48/pojemnik
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353102 | 4065269334644 |