CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
Synonim(y):
probówka hodowlana
About This Item
Kod UNSPSC:
41104932
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
blue Nylon
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 352340
wielkość porów
40 μm pore size
Zastosowanie
filtration
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS352340 | 4065269103523 |