Kluczowe dokumenty
CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
Synonim(y):
Kurek Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Połączenie
joint ST/NS24/29
Właściwości
reusable
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3121-STPK
Wysokość
117 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TThis is a replacement 24/29 standard taper stopcock with a tooled #10 hose connection. The plug material is PTFE, and is a suitable replacement for CLS3121150, CLS3121200 and CLS3121250.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)