Kluczowe dokumenty
SYNB135424
Synthware vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 240mm
Synonim(y):
Synthware B135424, eksykator z górnym pokrętłem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech B135424
Średnica
240 mm
Opis ogólny
Eksykator próżniowy, ID 240 mm, z pokrywą i płytą ceramiczną oraz akcesoriami: A682440G
Zastosowanie
kemetch; synthware; eksykator próżniowy; eksykator
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)