CLS3121150
Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
2.4L small top desiccators w/ 24/29 Standard Taper Stopcock, 1/cs
Synonim(y):
desiccators, glass desiccators, vacuum desiccators
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Właściwości
reusable
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3121-150
Wysokość
239 mm
pojemność
2.4 L
śr. komory
81 mm
śr. wewn. kołnierza
172 mm
śr. płytki
140 mm , plate not included
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: This is the suggested replacement for CLS3118160
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3121150-1EA | 4061833875100 |