CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonim(y):
desiccators, glass desiccators
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3081-250
Wysokość
357 mm
pojemność
10.5 L
śr. komory
120 mm
śr. wewn. kołnierza
273.5 mm
śr. płytki
230 mm
przydatność
suitable for (general analytical work)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3081250-1EA | 4061833875063 |