Kluczowe dokumenty
CLS285022
Corning® cover glasses
square, No. 11/2, W × L 22 mm × 22 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiały
borosilicate glass
square
opakowanie
pack of 200 ea
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2850-22
szer. × dł.
22 mm × 22 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS285022-2000EA4061833882146
CLS285022-200EA4061833882153