CLS2679840
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, natural
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
Materiały
natural
polypropylene
opakowanie
case of 100
Opis ogólny
Do probówek i kolb hodowlanych z długą szyjką bez krawędzi. Zamknięcie otwarte dla wymiany gazowej lub zamknięte dla środowiska nawilżonego. Wewnętrzny pierścień kroplowy minimalizuje zanieczyszczenie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)