Kluczowe dokumenty
CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonim(y):
Corning container
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
opis
plain
sterylność
sterile
Właściwości
cap: no
C-Flex tubing
opakowanie
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 11495
śr. wewn.
1/4 in.
pojemność
3 L
3 L
3000 mL
dopasowywanie
male luer lock
Inne uwagi
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)