Kluczowe dokumenty
CL11430
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H54N5O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
875.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
pochodzenie biologiczne
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Absorpcja
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for ABI
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosforoamidyt DMT-locMeC(bz) należy do grupy fosforoamidytów LNA. Znany jest jako DMT-5-Me-locCytidine(N4-Benzoyl)- ß-Cyanoethylphosphoramidite. Cykl syntezy oligonukleotydów z zablokowanym kwasem nukleinowym (LNA) składa się z tej samej serii reakcji, co cykl stosowany dla monomerów DNA. Jednak szybkość sprzęgania dla monomerów 3555 jest wolniejsza w porównaniu do monomerów DNA (czas sprzęgania 8 minut jest zalecany dla monomerów LNA w porównaniu do 90 sekund dla monomerów DNA). Z wyjątkiem monomerów LNA, synteza LNA jest przeprowadzana przy użyciu tych samych odczynników, co synteza DNA.
Cechy i korzyści
Kluczowe cechy fosforoamidytów LNA:
  • Oligonukleotydy LNA są przygotowywane za pomocą chemii fosforoamidytów
  • Można stosować standardowe platformy syntezatorów DNA. Nie jest wymagana zmiana odczynników powszechnie stosowanych do syntezy DNA.
  • Aby jeszcze bardziej poprawić charakterystykę hybrydyzacji LNA, zamiast cytydyny stosuje się 5-metylocytydynę.
  • Monomery LNA są tak samo rozpuszczalne w acetonitrylu jak ich odpowiedniki DNA (z wyjątkiem pochodnej 5-metylo-cytydyny, która wymaga zastosowania 10-20% dichlorometanu jako współrozpuszczalnika)
  • Mieszane oligonukleotydy zawierające monomery LNA, DNA i/lub RNA mogą być łatwo łączone.
  • Można zaprojektować i przygotować oligonukleotydy LNA o predefiniowanych temperaturach topnienia (Tm).
Inne uwagi
3555 fosforoamidytów firmy Merck rozcieńcza się suchym acetonitrylem, z wyjątkiem locMeC(bz)-fosforoamidytu. Ten fosforoamidyt wymaga zastosowania kosolwentu, aby zapobiec krystalizacji z roztworu na syntezatorze. Dichlorometan lub tetrahydrofuran (THF) mogą być stosowane jako współrozpuszczalniki z acetonitrylem w celu całkowitego rozpuszczenia locMeC(bz)-fosforoamidytu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)