Kluczowe dokumenty
707.fl
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse spleen
opakowanie
tube of 5 μg 99072807-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072807-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Przyjaciel myszy - białaczka
Opis linii komórkowej
Ma wysoką zdolność do różnicowania się w komórki erytroblastoidalne.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 3-9 x 10 000 komórek/ml 37°C 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)