Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa Nb2-11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 97041101, rat lymph, Lymphoblast
Synonim(y):
Komórki Nb2-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
pochodzenie biologiczne
rat lymph
opakowanie
tube of 5 μg 97041101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97041101-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
42XY,-17,t(2,4)(q22,q24),t(10,11)(q12,q12),+der(15)t(15,?)(p12,?),-18,+der(18)t(18,?)(p12,?)
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Modified prolactin receptor (the Nb2 form)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak szczura
Opis linii komórkowej
Nb2-11 jest klonem linii chłoniaka szczura Nb-2, który został uzyskany z przeszczepu chłoniaka, który rozwinął się w grasicy/węźle chłonnym samca szczura szczepu szlachetnego (Nb) po długotrwałym leczeniu estrogenem. Komórki te pochodzą z komórek pre-T, a ich proliferacja jest zależna od laktogenów ssaków, takich jak prolaktyna. Komórki Nb2-11 mogą być również stymulowane mitogennie przez IL-2. Wstrzyknięcie komórek Nb2 szczurom Nb powoduje powstanie nowotworów złośliwych, które są bardzo wrażliwe na leczenie alkaloidami vinca. Analiza kariotypowa wykazała, że linia komórkowa ma tylko pięć dobrze rozwiniętych nieprawidłowości chromosomowych. Komórki nie wykazują ekspresji immunoglobulin powierzchniowych, a ich zależność od laktogenu została potwierdzona przed złożeniem. Protokoły użycia komórek Nb2-11 w testach biologicznych są dostępne w ECACC na żądanie.
Zastosowanie
1) Testy biologiczne in vitro hormonów laktogennych.
2) Badania mechanizmów mitogenezy indukowanej przez laktogen.
3) Badania działania alkaloidów vinca.
4) Badania progresji nowotworów.
pożywka hodowlana
Podłoże Fischera + 10% Fotal Bovine Serum (FBS) + 10% Horse Serum (HS) (wałach) + 0,075% wodorowęglan sodu + 0,05 mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 2 mM Glutamina.
Rutyna subkultury
Podczas resuscytacji należy posiać kultury w ilości 3-5 x 100 000 komórek/ml. Po założeniu hodowli należy wysiać 4 x 1000 i 12 x 1000 komórek/ml dla okresów hodowli wynoszących odpowiednio 96 i 72 godziny. Nie należy przekraczać 9 x 100 000 komórek/ml. Unikać stosowania rozcieńczeń komórek ze świeżą pożywką w stosunku większym niż 1:10; czas podwojenia hodowli 12 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)