WIL-JON human cell line
IHW Number: 9008, 95010407
Synonim(y):
DO208915
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
pochodzenie etniczne
Australian Caucasian
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Consanguineous: No
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
A: 2501
Cw: 1203
B: 1801
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 1501
HLA DRB5: 101
HLA DRB6: 201
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 0602 0603
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 2301
Cw: 1203
B: 1801
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 1501
HLA DRB5: 101
HLA DRB6: 201
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 0602 0603
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 2301
Profil serologiczny
HLA A: 25
HLA A ief: 25
HLA B: 18
HLA B ief: 18.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 2
HLA DR: 15
HLA DR51: 51
HLA DQ: 6
HLA DP: 2 4
HLA A ief: 25
HLA B: 18
HLA B ief: 18.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 2
HLA DR: 15
HLA DR51: 51
HLA DQ: 6
HLA DP: 2 4
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)