HAU, ML human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94082257-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082257-1VL
pochodzenie etniczne
East Asian
płeć
male
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Profil DNA
B: 58
HLA DRB1: 301
HLA DRB3: 2
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
HLA DPB1: 0501 1301
Profil serologiczny
HLA A ief: 33.2
HLA C: 3
HLA B: 17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)