Kluczowe dokumenty
MEG-01
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94012401, human bone marrow, Myoblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human bone marrow
opakowanie
tube of 5 μg 94012401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94012401-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 56-58, hyperdiploid
morfologia
Myoblast-like
produkty
Immunoglobulin G (IgG)-Fc in 12% of cells; C3′ in 53% of cells
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka megakarioblastyczna
Opis linii komórkowej
Pochodzi ze szpiku kostnego 55-letniego mężczyzny z przewlekłą białaczką szpikową. Wszystkie kariotypy wykazują chromosom Philadelphia. Antygen płytkowy GP IIb/IIIa ulega ekspresji na ponad 92% komórek. Cytoplazmatyczna ekspresja antygenu GP Ib nie została wykryta na powierzchni komórek, ale była obecna w cytoplazmie 20% komórek. Antygen BA-1 ulega ekspresji w prawie wszystkich komórkach. Antygen związany z FVIII nie został wykryty na powierzchni komórek, ale był obecny w cytoplazmie.
Zastosowanie
Badania mechanizmów fizjologicznych regulujących różnicowanie ludzkich megakariocytów i uwalnianie płytek krwi; badanie biochemii (i różnicowania) komórek erytroidalnych i mieloidalnych.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 13
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podhodowle są przygotowywane przez rozcieńczenie zawiesiny komórek w świeżej pożywce w stosunku od 1:2 do 1:3. Komórki powinny być wysiewane w ilości 2-4 x105 komórek/ml. Czas podwojenia wynosi 36-48 godzin. 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)