HT29 gluc C1
92012401, human colon, Epithelial
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HT29 gluc C1, 92012401
pochodzenie biologiczne
human colon
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Opis linii komórkowej
A subclone of the parent HT29-18 differentiated to specific cell types for studies on cystic fibrosis.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 44mM Sodium Bicarbonate (NaHCO3) + 10mg/l Transferrin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8, i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)