IL-A2
Reactivity: Anti-IgG, bovine, 91072510
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8.653
Reaktywność
Anti-IgG, bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko bydlęcym IgG, w tym IgG1 i IgG2. Nie reaguje z bydlęcą IgM.
Immunogen
Oczyszczone bydlęce IgG
Zastosowanie
Oznaczanie poziomu immunoglobulin u bydła
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te mogą wymagać mysich komórek zasilających makrofagi po reanimacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)