Kluczowe dokumenty
1BR.3.GN
90020509, human skin, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
1BR.3.GN, 90020509
pochodzenie biologiczne
human skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblasty ludzkiej skóry, transformowane
Opis linii komórkowej
Pochodzi z normalnego fibroblastu (1BR3 Sigma Numer katalogowy. 90011801) transformowanego plazmidami pSV3gpt i pSV3neo. Tożsamość genetyczna 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508) i 1BR.3.N (90020509) została potwierdzona przez profilowanie STR w ECACC.
Zastosowanie
Badania nad naprawą DNA i wzrostem komórek
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)