ED1
Reactivity Anti-macrophage, rat ), 89040701
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 89040701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-macrophage, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje antygen cytoplazmatyczny na monocytach i większości subpopulacji makrofagów szczurów. Należy pamiętać, że ten hybrydoma wytwarza przeciwciało w bardzo małych ilościach (0,1 μg/ml).
Immunogen
Wysoce oczyszczony rekombinowany ludzki czynnik martwicy nowotworów alfa
Zastosowanie
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)