Nazwa produktu
LC540, 89031604
pochodzenie biologiczne
rat testis
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 42
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rat Fischer Leydig cell testicular tumour
Opis linii komórkowej
A cell line from a spontaneous transplantable Leydig cell tumour in a Fischer strain rat, reported to secrete steroid, however over a 6 hour period the secretion of oestradiol and testosterone by radioimmunoassay could not be confirmed.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)