pochodzenie biologiczne
mouse breast
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse RIII mammary tumour
Opis linii komórkowej
Subclone of parent line C127. The cells support the growth of Bovine Papilloma Virus and have been used for DNA transfection studies.
Zastosowanie
Transfection and virus studies: Bovine papilloma virus
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.