Kluczowe dokumenty
RBL-1
86061001, rat blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
RBL-1, 86061001
pochodzenie biologiczne
rat blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Granulocyt białaczki bazofilowej szczurów
Opis linii komórkowej
Wykazuje znaczne różnice w różnicowaniu, gdy jest monitorowany pod kątem rozwoju ziarnistości bazofilowych, zawartości histaminy i miejsc receptorów błonowych dla IgE.
Zastosowanie
Badania różnicowania
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10-20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę od 3x100 000 do 1x1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Podczas podhodowli traktować jak zawiesinę. Niektóre komórki podobne do fibroblastów w populacji przyłączą się. Należy je zignorować i podhodować jak normalne linie komórkowe w zawiesinie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)