MRC-7
85020203, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
MRC-7, 85020203
pochodzenie biologiczne
human lung (fetal)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie płuca płodowe
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z płodowej tkanki płucnej. Komórki mają ograniczoną żywotność i podobną podatność na wirusy jak linia MRC-5.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: rinowirusy
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)