Kluczowe dokumenty
OX-1
Reactivity: Anti-CD45, rat, 84112004
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-CD45, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko L-CA, szczurzemu odpowiednikowi CD45, który ma masę cząsteczkową 180-240 kDa i jest obecny na wszystkich szczurzych leukocytach, ale nie na komórkach erytroidalnych lub komórkach innych tkanek.
Immunogen
Frakcja glikoprotein tymocytów 100 kD wzbogacona o wspólny antygen leukocytów szczura (L-CA)
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Wysiać 5x10 000 żywych komórek/ml. Subkultura, gdy komórki osiągną 5x100 000-1x1 000 000 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach); 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)