CHO-K1.Cl-0204
15042903, hamster ovary, Polygonal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
CHO-K1.Cl-0204, from hamster ovary, 15042903
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
opis
CHO-K1, FcγRIIa, Fc gamma receptor 2A, 131R, allotype
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Polygonal
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Stabilnie transfekowany wektorem opartym na pcDNA3.1/Hygro(+) z wstawką cDNA ludzkiego FcγRIIa 131R, który jest wyrażany jako białko transmembranowe z natywną domeną wewnątrzkomórkową.
Opis linii komórkowej
Klon komórek CHO-K1 wyrażający ludzki FcγRIIa o allotypie 131R jako białko transbłonowe z natywną domeną wewnątrzkomórkową
pożywka hodowlana
MEM (M2279) + 2mM L-glutamina (G7513) + 1% Non Essential Amino Acids(NEAA) (M7145) + 10% FBS (F2442) z 600ug/ml higromycyny B
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:3 do 1:6. Wysiew 2-5 x 10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; warunki hodowli 5%CO2/95% powietrza; 37°C
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Cytowanie
If use of this culture results in a scientific publication, it should be cited in the publication as: CHO-K1.CI-0204 (ECACC 15042903)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)