Kluczowe dokumenty
TK6 (IVGT)
13051501, human spleen, Small round cells in suspension
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
TK6 (IVGT), 13051501, from human spleen
pochodzenie biologiczne
human spleen
opis
Human lymphoblast, thymidine kinase heterozygote, mutagenesis assay, diploid human
opakowanie
tube of 5 μg 13051501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13051501-1VL
tryb wzrostu
Suspension
morfologia
Small round cells in suspension
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
JCRBN nr 1435, numer partii 11032011. Linia ta jest pochodną linii komórkowej limfoblastów WIL-2. Komórki są heterozygotyczne w locus kinazy tymidynowej (TK) i mogą być wykorzystywane do ilościowego wykrywania mutacji w 3 loci.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 10% Surowica końska + 2mM L-glutamina (G7513) + 1.8 mMolar Pirogronian sodu (NaP) (S8636). Kriokonserwować komórki w pożywce hodowlanej z komórkami inaktywowanymi termicznie 10% surowicy końskiej i 10% sulfotlenku dimetylu (DMSO).
Rutyna subkultury
Rozcieńczyć komórki w świeżej pożywce w ilości 0,1-1,5 x105 komórek na ml.
Inne uwagi
Jeśli wykorzystanie tej kultury zaowocuje publikacją naukową, powinna ona być cytowana w publikacji jako: TK6 (IVGT) (ECACC 13051501)
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)