Kluczowe dokumenty
LIM2551
12070505, human colon, epithelial; forms aggregates of small rounded cells, adherent and suspended.
Synonim(y):
LIM 2551, LIM-2551
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
LIM2551, 12070505
pochodzenie biologiczne
human colon
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial; grows as loose aggregates of small rounded cells, some adherent, others in suspension.
receptory
Not specified
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie pochodzenie z gruczolakoraka okrężnicy poprzecznej
Opis linii komórkowej
Komórka LIM2551 pochodzi z gruczolakoraka okrężnicy poprzecznej. Numer referencyjny Cell Bank Australia: CBA0170.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) (z 2 mM L-glutaminą (G7513) + 25 mM HEPES) + FBS / FCS (F2442), insulina 0,6 μg/ml, hydrokortyzon 1 μg/ml, 1-tioglicerol 10 μM.
Rutyna subkultury
Optymalny stosunek podziału 1:8-1:16 (gęstość wysiewu 1 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37 °C z 5%CO2. Zbierz komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37 °C przez 5 min. LIM2551 wymaga wymiany pożywki wzrostowej 3 razy w tygodniu. Karmić i pasażować jak w przypadku hodowli semi-adherentnej (zebrać pożywkę z pływającymi komórkami, a następnie trypsynować populację adherentną, połączyć obie przed ponownym wysiewem).
Inne uwagi
Depozytariusz i pomysłodawca: Profesor Tony Burgess - Ludwig Institute for Cancer Research Ltd, Melbourne, Australia
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)