Kluczowe dokumenty
1.2B4
10070103, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
1.2B4, 10070103, from human pancreas(islets)
pochodzenie biologiczne
human pancreas (islets)
opakowanie
tube of 5 μg 10070103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10070103-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal chromosome number 67-71
morfologia
Epitheloid
produkty
1.2B4 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis linii komórkowej
1.2B4 jest hybrydową linią komórkową utworzoną przez elektroporację pierwotnej hodowli ludzkich wysepek trzustkowych z HuP-T3, linią komórkową ludzkiego raka trzustki (numer katalogowy Sigma 93121055). Wykazano, że 1.2B4 jest nowotworotwórczy po przeszczepieniu do myszy SCID. Linia komórkowa ma zastosowanie w badaniu biologii komórek trzustki. Komórki 1.2B4 zapewniają metodę produkcji czystych komórek wydzielających insulinę. Jest to alternatywa dla stosowania tkanki pierwotnej w terapiach przeszczepiania komórek w cukrzycy typu 1.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 10,13
D5S818: 10,14
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 8,12
vWA: 18
pożywka hodowlana
RPMI-1640 + 2 mM Glutamina + 10% FCS / FBS
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-4 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Podwojenie populacji około 20 godzin. Przy konfluencji można oczekiwać105 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Informacje prawne
Flatt P & McClenaghan N (2004) Linia komórkowa produkująca insulinę, numer patentu US 20040005702 (A1). Również WO0210346 (A2).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)