About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
GPNT, from rat brain, 09061601
pochodzenie biologiczne
rat brain
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fusiform
produkty
GPNT cells express tight junction proteins
receptory
P-glycoprotein, PECAM-1, ICAM-1, VCAM-1 Glut-1, transferrin receptor, MHC class I
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Nieśmiertelna linia komórek śródbłonka naczyniowego mózgu szczura Lewisa
Opis linii komórkowej
GPNT uzyskano z unieśmiertelnionej linii komórek śródbłonka mózgu szczura GP8 poprzez transfekcję lipofektyną wektorem zawierającym gen oporności na puromycynę. GPNT wykazuje fenotyp nietransformowany.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
Hams F10 + 10% inaktywowany termicznie FCS + 2 mM glutamina + 2 ng/ml podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów + 80 μg/ml heparyna. Wszystkie plastikowe naczynia są wstępnie powlekane przez kilka godzin kolagenem (typ I ze skóry cielęcej) w stężeniu 10 μg/cm2 z 0,01% roztworu w kwasie octowym. Po usunięciu powłoki plastikowe naczynia są wystawiane na działanie oparów mMonia przez 5 minut. Przed użyciem plastikowe naczynia należy dokładnie przepłukać PBS.
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Podwojenie populacji około 10 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)