Kluczowe dokumenty
KARPAS 1718
08072401, human spleen (lymphoma), Single round to polymorphic cells growing in suspension
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
KARPAS 1718, 08072401
pochodzenie biologiczne
human spleen (lymphoma)
opakowanie
tube of 5 μg 08072401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08072401-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Single round to polymorphic cells growing in suspension
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak śledziony
Opis linii komórkowej
Szczepionka KARPAS 1718 pochodzi z krwi obwodowej pacjenta, u którego zdiagnozowano transformowanego chłoniaka śledziony z limfocytami kosmkowymi
Zastosowanie
Badania onkologiczne
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 8,13
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 14
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9 x105 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Rozmrozić ampułkę i przeprowadzić liczenie komórek, odwirować DMSO i ponownie zawiesić w odpowiedniej objętości pożywki, aby uzyskać stężenie komórek 4-5 x105 komórek/ml. Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może dalej spadać w ciągu pierwszych 48 godzin, hodowla może wydawać się nieżywotna w tym czasie. W końcu pojawią się skupiska komórek, ale może to potrwać 1-2 tygodnie, w tym czasie nie zaleca się dużych zmian pożywki. Ustanowienie energicznego wzrostu może zająć 2-3 tygodnie. Podczas subkultury należy przeprowadzić liczenie komórek i utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9 x 105 komórek/ml, 5%CO2, 37°C. W celu kriokonserwacji KARPAS 1718 należy zamrozić około 2 x 107 komórek/ml w 90% FBS + 10% DMSO.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)