Kluczowe dokumenty
N1E-115-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8062511, mouse nerve, neuronal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse nerve
opakowanie
tube of 5 μg 08062511-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062511-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
modal no. of chromosomes is 192 see reference
morfologia
neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Neuroblastoma myszy
Opis linii komórkowej
Podklon linii komórkowej N1E-115 utworzonej przez Amano i wsp. Linia komórkowa N1E-115 jest adrenergiczną linią komórkową pochodzącą z mysiego neuroblastoma C1300. (szczep myszy A/Jax). Według doniesień komórki N1E-115 są nieznacznie zanieczyszczone typem komórek o morfologii komórek glejaka C6. Zaleca się stosowanie N1E-115-1, podklonu N1E-115, który jest pozbawiony tego zanieczyszczenia.
Zastosowanie
może być używany jako model neuronów
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podwojenie populacji około 20 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)