Kluczowe dokumenty
COV504
7071902, human ovary, Polygonal & fusiform
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
COV504, 07071902
pochodzenie biologiczne
human ovary
opakowanie
tube of 5 μg 07071902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071902-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal chromosome no. 64 (62-66)
morfologia
Polygonal & fusiform
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak nabłonkowo-serowy jajnika, wysięk opłucnowy
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego raka nabłonkowo-serowego jajnika utworzona z wysięku opłucnowego. Odnotowano wzrost niezależny od zakotwiczenia w agarze.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Podzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)