Nazwa produktu
Cyclo(Pro-Gly)3, ≥97% (HPLC)
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CNC(=O)C2CCCN2C(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCCN14
InChI
1S/C21H30N6O6/c28-16-10-23-20(32)14-5-2-9-27(14)18(30)12-24-21(33)15-6-3-8-26(15)17(29)11-22-19(31)13-4-1-7-25(13)16/h13-15H,1-12H2,(H,22,31)(H,23,32)(H,24,33)
Klucz InChI
WAOABPNIJIPSKM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)