C1956
Monoclonal Anti-Calcineurin (α-Subunit) antibody produced in mouse
clone CN-A1, ascites fluid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CN-A1, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using neurons in human ganglia
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP3R1(5534)
rat ... Ppp3r1(29748)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie