Kluczowe dokumenty
C1620
CSK, active, untagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
93-126 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~52 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CSK(1445)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)